Learn More
Hexahydrocurcumine, TRC
Code produit 30138236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138236 500 mg 500mg
30005320 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138236 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH281370500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36062-05-2
Formule moléculaire C21 H26 O6
Poids moléculaire (g/mol) 374.43
Synonyme 3-Heptanone, 5-hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, 5-Hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-heptanone, Hexahydrocurcumin
Nom IUPAC 5-hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)heptan-3-one
SMILES COc1cc(CCC(O)CC(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexahydrocurcumin
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H26O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,16,22,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Poids de la formule 374.1729