Learn More
Hexakétocyclohexane octahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317456
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11317456 2 g 2g
11327456 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317456 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09488.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7255-28-9 | C6O6 | 168.06 g/mol
Hexaketocyclohexane octahydrate is used in the preparation of hexaazatriphenylenehexacarbonitrile. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’octahydrate de hexacétocyclohexane est utilisé dans la préparation de l’hexaazatriphénylènehexacarbonitrile. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stocker à 4°C. Les matériaux incompatibles sont les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7255-28-9
Formule moléculaire C6O6
Poids moléculaire (g/mol) 168.06
Numéro MDL MFCD00001652,MFCD00149074
Clé InChI PKRGYJHUXHCUCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexanehexone, triquinoyl, cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone, cyclohexanehexaone, hexaketocyclohexane, unii-7zr8062lfd, trichinoyl, hexaoxocyclohexane, hexaoxocyclohexaneoctahydrate, cyclohexane-hexone, octahydrate
CID PubChem 68240
Nom IUPAC cyclohéxane-1,2,3,4,5,6-héxone
SMILES O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexaketocyclohexane octahydrate
Point de fusion 90°C to 93°C
Quantité 2 g
Beilstein 2091040
Poids de la formule 312.20 (168.07 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%