Learn More
Hexakis(bromométhyl)benzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459497
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459497 5 g 5g
11449497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22016.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3095-73-6 | C12H12Br6 | 635.652 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3095-73-6
Formule moléculaire C12H12Br6
Poids moléculaire (g/mol) 635.652
Numéro MDL MFCD00182539
Clé InChI XJOUCILNLRXRTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexakis bromomethyl benzene, hexa bromomethyl benzene, 1,2,3,4,5,6-hexakis bromomethyl benzene, benzene, hexakis bromomethyl, acmc-1aijn, 10.14272/xjoucilnlrxrtf-uhfffaoysa-n, benzene,1,2,3,4,5,6-hexakis bromomethyl, doi:10.14272/xjoucilnlrxrtf-uhfffaoysa-n
CID PubChem 76540
Nom IUPAC 1,2,3,4,5,6-Hexakis(bromométhyl)benzène
SMILES C(C1=C(C(=C(C(=C1CBr)CBr)CBr)CBr)CBr)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexakis(bromomethyl)benzene
Point de fusion ∼292°C (decomposition)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 635.65
Pourcentage de pureté 98%