Learn More
γ-Hexalactone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15580662 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15580662 100 g 100g
15595086 25 g 25g
15505096 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15580662 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 394171000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 695-06-7 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 695-06-7
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
Numéro MDL MFCD00005401
Clé InChI JBFHTYHTHYHCDJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme gamma-caprolactone, gamma-hexalactone, 4-hexanolide, gamma-hexanolactone, 6-caprolactone, tonkalide, toukalide, 2 3h-furanone, 5-ethyldihydro, 4-ethyl-4-butanolide, 5-ethyldihydrofuran-2 3h-one
CID PubChem 12756
ChEBI CHEBI:85235
Nom IUPAC 5-ethyloxolan-2-one
SMILES CCC1CCC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau γ-Hexalactone
Point de fusion -18.0°C
Densité 1.0230g/mL
Point d’ébullition 220.0°C
Point d’éclair 98°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.023
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Poids de la formule 114.14
Pourcentage de pureté 98%