Learn More
Hexaméthylacétone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15420308
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15420308 25 g 25g
15410308 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15420308 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53464.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 815-24-7 | C9H18O | 142.242 g/mol
Hexamethylacetone is used to prepare di-tert.-butyladamantylcarbinol by reacting with 1-bromo-adamantane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hexaméthylacétone est utilisé pour préparer le di-tert.-butyladamantylcarbinol en provoquant une réaction avecle 1-bromo-adamantane.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 815-24-7
Formule moléculaire C9H18O
Poids moléculaire (g/mol) 142.242
Numéro MDL MFCD00008845
Clé InChI UIQGEWJEWJMQSL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 13152
Nom IUPAC 2,2,4,4-tétraméthylpentane-3-one
SMILES CC(C)(C)C(=O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexamethylacetone
Densité 0.824
Point d’ébullition 152°C to 153°C
Point d’éclair 34°C (93°F)
Indice de réfraction 1.419
Quantité 25 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1701122
Synonyme hexamethylacetone, 2,2,4,4-tetramethyl-3-pentanone, di-tert-butyl ketone, 3-pentanone, 2,2,4,4-tetramethyl, 2,2,4,4-tetramethyl-pentan-3-one, 3-pentanone,2,2,4,4-tetramethyl, di-t-butyl ketone, acmc-20akrk, t-c4h9 2co, 2,4,4-tetramethyl-3-pentanone
Poids de la formule 142.24
Pourcentage de pureté 98%