Learn More
Hexaméthylbenzène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10621575 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10621575 5 g Flacon en verre 5g
10235300 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10621575 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 120570050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 87-85-4 | C12H18 | 162.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-85-4
Formule moléculaire C12H18
Poids moléculaire (g/mol) 162.27
Numéro MDL MFCD00008523
Clé InChI YUWFEBAXEOLKSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylbenzene, mellitene, benzene, hexamethyl, hexamethylbenzol, hexamethyl benzene, unii-j8sd5741v8, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl-benzene, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl, hexamethyl-benzene, hexamethylbenxene;
CID PubChem 6908
ChEBI CHEBI:39001
Nom IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexaméthylbenzène
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexamethylbenzene
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 165°C to 168°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 264°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6(CH3)6
Quantité 5 g
Beilstein 05, 450
Fieser 01,426; 01,427; 02,207; 05,323; 06,273; 07,167; 09,234; 13,141; 14,175
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 162.27
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux, aiguilles