Learn More
Hexaméthylbenzène, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464033 5 g 5g
11454033 1 g 1g
11458890 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464033 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10294.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 87-85-4 | C12H18 | 162.276 g/mol
Hexamethylbenzene is used as pharmaceutical intermediates, in organic synthesis of compounds, as a solvent for He-NMR spectroscopy. Used as a ligand in organometallic chemistry. Reaction with dimethyldioxirane, gives the major product, an unusual oxepane triepoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hexaméthylbenzène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique, dans la synthèse organique de composés, comme solvant pour la spectroscopie He-RMN. Utilisé comme ligand en chimie organométallique. La réaction avec le diméthyldioxirane donne comme produit principal un triépoxyde d’oxepane inhabituel.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec le nitrométhane, les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-85-4
Formule moléculaire C12H18
Poids moléculaire (g/mol) 162.276
Numéro MDL MFCD00008523
Clé InChI YUWFEBAXEOLKSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylbenzene, mellitene, benzene, hexamethyl, hexamethylbenzol, hexamethyl benzene, unii-j8sd5741v8, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl-benzene, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl, hexamethyl-benzene, hexamethylbenxene;
CID PubChem 6908
ChEBI CHEBI:39001
Nom IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexaméthylbenzène
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexamethylbenzene
Point de fusion 163°C to 167°C
Densité 1.063
Point d’ébullition 265°C
Quantité 5 g
Beilstein 1905834
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Poids de la formule 162.28
Pourcentage de pureté ≥99%