Learn More
Hexaméthylcyclotrisiloxane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10617182 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10617182 25 g Flacon en verre 25g
10750721 100 g Flacon en verre 100g
15129243 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10617182 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 216460250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 541-05-9 | C6H18O3Si3 | 222.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-05-9
Formule moléculaire C6H18O3Si3
Poids moléculaire (g/mol) 222.46
Numéro MDL MFCD00005943
Clé InChI HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185
CID PubChem 10914
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexamethylcyclotrisiloxane
Note relative au nom 98%
Point de fusion 63.0°C to 67.0°C
Couleur Incolore à blanc
Point d’ébullition 134.0°C
Point d’éclair 35°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 04,III,1884
Merck Index 09,4559
Nom IUPAC 2,2,4,4,6,6-hexaméthyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
Poids de la formule 222.47
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Morceaux cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexamethylcyclotrisiloxane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.