Learn More
Hexaméthylcyclotrisiloxane, TRC
Code produit 30132719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
250 g
Conditionnement:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132719 250 g 250g
30137103 25 g 25g
17912325 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132719 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH294340250G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-05-9
Formule moléculaire C6 H18 O3 Si3
Poids moléculaire (g/mol) 222.46
Synonyme Cyclotrisiloxane, hexamethyl- (6CI,8CI,9CI), 2,2,4,4,6,6-Hexamethylcyclotrisiloxane, Dimethylsiloxane cyclic trimer, Hexamethylcyclotrisiloxane, LS 8120, SDK 10
Nom IUPAC 2,2,4,4,6,6-hexaméthyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexamethylcyclotrisiloxane
Quantité 250 g
Formule InChI InChI=1S/C6H18O3Si3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h1-6H3
Poids de la formule 222.056