Learn More
Hexaméthyldisilazane, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Hexamethyldisilazane |
| CAS | 999-97-3 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C6H19NSi2 |
| Quantité | 500 g |
| Synonyme | 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)silanamine, A 166, A 166 (Silazane), Bis(trimethylsilyl)amine, Di(trimethylsilyl)amine, Dynasylan HMDS, HMD 3, HMDS, HMDS (silazane), HMDS 3, Hexamethyldisilazane, Hexamethyldisilylamine, LS 7150, NSC 93895, OAP, SE 31, SE 31 (silazane), SIH 6110.1, SZ 6079, TSL 8802, TSR 8802, Z 6079 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C |
| Nom IUPAC | [diméthyl-(triméthylsilylamino)silyl]méthane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 161.39 |
| Show More |