Learn More
Hexaméthyldisiloxane, +98 %
Code produit 11448890
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
25mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448890 25 mL 25mL
11423814 100 mL 100mL
11433814 500 mL 500mL
11443814 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11448890 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11848.AC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 107-46-0 | C6H18OSi2 | 162,379 g/mol
L’hexaméthyldisiloxane est utilisé comme solvant dans les réactions organiques. Il est applicable en tant que norme internationale pour1 Spectoscopie RMR-H pour l’étalonnage des décalages chimiques. De plus, il est utilisé dans les bandages liquides pour protéger la peau contre les irritations. Par ailleurs, il est utilisé pour mesurer la tension de l’oxygène dans les tissus en tant que molécule réceptrice. Il est également utilisé afin de fabriquer des matériaux diélectriques de faible constante diélectrique dits low-k par dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (PECVD) pour l’industrie des semi-conducteurs.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
L’hexaméthyldisiloxane est utilisé comme solvant dans les réactions organiques. Il trouve une application comme étalon international pour la spectroscopie RMN 1H pour l’étalonnage du décalage chimique. De plus, il est utilisé dans les bandages liquides pour protéger la peau contre les irritations. Par ailleurs, il est utilisé pour mesurer la tension de l’oxygène dans les tissus en tant que molécule réceptrice. Il est également utilisé afin de fabriquer des matériaux diélectriques de faible constante diélectrique dits low-k par la méthode de dépôt de vapeur chimique assisté par plasma (PEDVG).
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases et l’oxygène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 107-46-0
Formule moléculaire C6H18OSi2
Numéro MDL MFCD00008265
Clé InChI UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
CID PubChem 24764
ChEBI CHEBI:78002
Nom IUPAC triméthyl(triméthylsilyloxy)silane
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Hexamethyldisiloxane
Point de fusion -67°C
Densité 0.764
Point d’ébullition 100°C to 101°C
Point d’éclair -2°C
Odeur Characteristic
Formule linéaire (CH3)3SiOSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.377
Quantité 25 mL
Numéro UN UN1993
Beilstein 1736258
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids moléculaire (g/mol) 162.38
Poids de la formule 162.38
Pourcentage de pureté ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
RUO– À des fins de recherche uniquement
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.