Learn More
Hexaméthyldisiloxane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11945811 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100mL
10mL
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
11945811 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10523371 10 mL Flacon en verre 10mL
10276870 100 mL Flacon en verre 100mL
10114120 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11945811 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 194790025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    169.65€ / 2.5L
    Économisez 39.35€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 107-46-0 | C6H18OSi2 | 162.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactifs de silylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-46-0
Clé InChI UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
CID PubChem 24764
ChEBI CHEBI:78002
Nom IUPAC triméthyl(triméthylsilyloxy)silane
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Hexamethyldisiloxane
Point de fusion -59.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7600g/mL
Point d’ébullition 101.0°C
Point d’éclair −6°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H18OSi2
Formule linéaire (CH3)3SiOSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.3765 to 1.3785
Quantité 2.5 L
Beilstein 04,III,1859
Fieser 08,240; 09,55; 10,196
Merck Index 15,4726
Gravité spécifique 0.76
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids moléculaire (g/mol) 162.38
Viscosité 0.5 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 162.38
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hexamethyldisiloxane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.