Learn More
Hexaméthyldisiloxane, 99,3 %, MP Biomedicals™
Code produit 11463801 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11463801 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11463801 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215124980
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Versatile organosilicon compound used for research or further manufacturing applications.
Specifications
Nom chimique ou matériau Hexamethyldisiloxane
CAS 107-46-0
Couleur Incolore
Densité 0.76g/mL
Formule moléculaire C6H18OSi2
Quantité 100 g
Synonyme hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
Clé InChI UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Nom IUPAC triméthyl(triméthylsilyloxy)silane
Poids moléculaire (g/mol) 162.379
CID PubChem 24764
ChEBI CHEBI:78002
Poids de la formule 162.4
Pourcentage de pureté 99.3%
Qualité Not Available
Forme physique Liquide