Learn More
Hexaméthyldisiloxane, TRC
Code produit 30134773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134773 10 g 10g
17921565 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134773 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH29421510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-46-0
Formule moléculaire C6H18OSi2
Poids moléculaire (g/mol) 162.38
Synonyme HMDO, 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisiloxane, Belsil DM 0.65, Bis(trimethylsilyl) ether, Bis(trimethylsilyl) oxide, DC 0.65cs200, Dow Corning 200/0.65, Dow Corning OS 10, Ethoxytrimethylsilane-hexamethyldisiloxane copolymer, Glipoxan, HMDS, HMDSO, HX 18, Hexamethyldisiloxane, KF 96L0.65, LS 7130, MM, MM (siloxane), NSC 43346, OL-AK 065, OS 10, OS 10 (siloxane), PSF-0.65cSt, SF 0.65, SH 200-0.65CS, SH 200-0.65cSt, SH 200-0.6CS, SWS-F 221, Volasil DM 0.65, Volasil DM 0.65SP
Nom IUPAC triméthyl(triméthylsilyloxy)silane
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexamethyldisiloxane
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
Poids de la formule 162.09