Learn More
Hexaméthylditine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10610873 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10610873 5 g Flacon en verre 5g
10221882 1 g Flacon en verre 1g
10723914 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10610873 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 295850050
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 661-69-8 | C6H18Sn2 | 327.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 661-69-8
Formule moléculaire C6H18Sn2
Poids moléculaire (g/mol) 327.63
Numéro MDL MFCD00008277
Clé InChI CCRMAATUKBYMPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylditin, hexamethyldistannane, distannane, hexamethyl, pennsalt td 5032, stannane, hexamethyldi, ch3 3sn 2, dimer, bis, tin, hexamethyldi, distannane, hexamethyl-8ci,9ci
CID PubChem 6327618
SMILES C[Sn](C)(C)[Sn](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexamethylditin
Note relative au nom 99%
Point de fusion 23.0°C to 24.0°C
Couleur Marron
Point d’ébullition 182.0°C (756.0 mmHg)
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3SnSn(CH3)3
Indice de réfraction 1.5370 to 1.5410
Quantité 5 g
Beilstein 04, IV, 4346
Fieser 17,143
Nom IUPAC hexaméthyldistannane
Poids de la formule 327.63
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexamethylditin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.