Learn More
Hexamethyleneimine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11406916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11406916 100 mL 100mL
11416916 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11406916 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24007.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 111-49-9 | C6H13N | 99.177 g/mol
Hexamethyleneimine is used as a pharmaceutical product and raw material for rubber products. It is also used as a intermediate for agrochemicals, zeolites, dyes , inks, rubber chemicals, textile chemicals, corrosion inhibitors, ore flotation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hexaméthylèneimine est utilisée comme produit pharmaceutique et comme matière première pour les produits en caoutchouc. Elle est également utilisée comme intermédiaire pour les produits agrochimiques, les zéolites, les colorants, les encres, les produits chimiques en caoutchouc, les produits chimiques textiles, les inhibiteurs de corrosion, la flottation du minerai.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-49-9
Formule moléculaire C6H13N
Poids moléculaire (g/mol) 99.177
Numéro MDL MFCD00006934
Clé InChI ZSIQJIWKELUFRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethyleneimine, homopiperidine, hexahydroazepine, hexahydro-1h-azepine, perhydroazepine, 1h-azepine, hexahydro, hexamethylenimine, azacycloheptane, azepan, hexamethylene imine
CID PubChem 8119
ChEBI CHEBI:32616
Nom IUPAC Azépine
SMILES C1CCCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexamethyleneimine
Point de fusion -37°C
Densité 0.88
Point d’ébullition 138°C to 139°C
Point d’éclair 22°C (71°F)
Odeur Ammonia-like
Indice de réfraction 1.466
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2493
Beilstein 1084
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 99.18
Pourcentage de pureté ≥98%