Learn More
L’hexaméthylènetétramine, 98,5 %, contient un agent anticancéreux, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeskrivning
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | Hexamethylenetetramine |
| Note relative au nom | 98.5% |
| Point de fusion | 260.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 1.3300g/mL |
| Point d’éclair | 250°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Quantité | 2.5 kg |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.