Learn More
Hexaméthylènetétramine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443437 5000 g 5000g
11433437 250 g 250g
11423437 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443437 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17213.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.46€
    105.65€ / 5000g
    Économisez 19.81€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-97-0 | C6H12N4 | 140.19 g/mol
Hexamethylenetetramine is used as a formylation agent in the synthesis and as a precipitating agent. It is also used in the production of phenolic resins and its moulding compounds, which finds application as binders in fire proof materials, brake and clutch linings. It is involved in the preparation of 5-tert-butyl-2-hydroxy-isophthalaldehyde. It is useful for the treatment of urinary tract infection. Further, it is used in the Duff reaction, Sommelet reaction and in the Delepine reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hexaméthylènetétramine est utilisé comme agent de formylation dans la synthèse et comme agent précipitant. Il est également utilisé dans la production de résines phénoliques et de ses composés de moulage, qui sont utilisés comme liants dans les matériaux ignifuges et les garnitures de frein et d’embrayage. Elle participe à la préparation de 5-tert-butyl-2-hydroxy-isophthalaldéhyde. Il est utile pour le traitement de l’infection des voies urinaires. De plus, il est utilisé dans la réaction de Duff, la réaction de Sommelet et dans la réaction de Delepine.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le chloroforme et l’acétone.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts. Évitez les conditions telles que les flammes, les étincelles et l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-97-0
Formule moléculaire C6H12N4
Poids moléculaire (g/mol) 140.19
Numéro MDL MFCD00006895
Clé InChI VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
CID PubChem 4101
ChEBI CHEBI:6824
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexamethylenetetramine
Point de fusion ∼280°C (sublimation)
Densité 1.33
Point d’éclair 250°C (482°F)
Quantité 5000 g
Numéro UN UN1328
Beilstein 2018
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,5966
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,chloroform and acetone.
Poids de la formule 140.19
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexamethylenetetramine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..