Learn More
Hexamethylenetetramine, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Code produit 13265503 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13265503 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13265503 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur N14507
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexamethylenetetramine
CAS 100-97-0
Point d’éclair 250.00°C
Conditionnement Flacon poly
Formule moléculaire C6H12N4
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1L = 1.33kg
Synonyme methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
Clé InChI VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Poids moléculaire (g/mol) 140.19
CID PubChem 4101
ChEBI CHEBI:6824
Poids de la formule 140.19
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED