Learn More
Hexaméthylénimine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hexamethylenimine |
| CAS | 111-49-9 |
| Formule moléculaire | C6H13N |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-Azacycloheptane, Azacycloheptane, Azepan, Azepane, G 0, Hexahydro-1H-azepine, Hexahydroazepine, Homopiperidine, NSC 16236, Perhydroazepine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13N/c1-2-4-6-7-5-3-1/h7H,1-6H2 |
| SMILES | C1CCCNCC1 |
| Nom IUPAC | Azépine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 99.17 |
| Poids de la formule | 99.1048 |