Learn More
Hexaméthylénimine, TRC
Code produit 30395340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395340 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30395340 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH29423510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexamethylenimine
CAS 111-49-9
Formule moléculaire C6H13N
Quantité 10 g
Synonyme 1-Azacycloheptane, Azacycloheptane, Azepan, Azepane, G 0, Hexahydro-1H-azepine, Hexahydroazepine, Homopiperidine, NSC 16236, Perhydroazepine
Formule InChI InChI=1S/C6H13N/c1-2-4-6-7-5-3-1/h7H,1-6H2
SMILES C1CCCNCC1
Nom IUPAC Azépine
Poids moléculaire (g/mol) 99.17
Poids de la formule 99.1048