Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hexamethylphosphoramide, 99% |
| CAS | 680-31-9 |
| Formule moléculaire | C6H18N3OP |
| Quantité | 100 mL |
| Synonyme | hexamethylphosphoramide, hmpa, hexametapol, hexamethylphosphoric triamide, hempa, hmpta, hexamethylphosphoric acid triamide, hexamethylphosphorictriamide, hexamethylphosphotriamide, phosphoric hexamethyltriamide |
| Clé InChI | GNOIPBMMFNIUFM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C |
| Nom IUPAC | N-[bis(diméthylamino)phosphanyl]-N-méthylméthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 179.204 |
| CID PubChem | 12679 |
| Afficher plus |