Learn More
Triamide hexaméthylphosphoreux, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11491900
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
25g
50g
5g
Code produit. 11491900
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12571.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1608-26-0 | C6H18N3P | 163.21 g/mol
Hexamethylphosphorous triamide is used as a reagent in organic synthesis as a phosphorylating agent. It is associated with carbon tetrachloride for the substitution of hydroxy groups with chlorides. It is involved in the preparation of epoxides and arene oxides from aldehydes and aryldialdehdyes respectively. It is used in the preparation of carbonates as well as reduction of ozonides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triamide hexaméthylphosphoreux est utilisé comme réactif dans la synthèse organique comme agent phosphorylant. Il est associé au tétrachlorure de carbone pour remplacer les groupes hydroxy par des chlorures. Il est impliqué dans la préparation des époxydes et des oxydes d’arènes à partir respectivement d’aldéhydes et de teintures aryldialdes. Il est utilisé dans la préparation des carbonates ainsi que dans la réduction des ozonides.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1608-26-0
Formule moléculaire C6H18N3P
Poids moléculaire (g/mol) 163.21
Numéro MDL MFCD00008301
Clé InChI XVDBWWRIXBMVJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylphosphorous triamide, tris dimethylamino phosphine, hexametapil, phosphorous triamide, hexamethyl, hexamethyltriamidophosphite, hexamethyltriaminophosphine, phosphine, tris dimethylamino, bis dimethylamino phosphanyl dimethylamine, hmpt van, hexamethyl phosphorus triamide
CID PubChem 15355
Nom IUPAC N-[bis(diméthylamino)phosphanyl]-N-méthylméthanamine
SMILES CN(C)P(N(C)C)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexamethylphosphorous triamide
Point de fusion -44°C
Densité 0.898
Point d’ébullition 162°C to 164°C
Point d’éclair 37°C (98°F)
Indice de réfraction 1.465
Quantité 250 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 906778
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 163.21
Pourcentage de pureté 97%