Learn More
Hexamethyltriamidophosphate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hexamethylphosphoramide (Hexametapol) |
| Quantité | 250 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H18N3OP/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h1-6H3 |
| Poids de la formule | 179.1187 |