Spécification
| CAS | 111-27-3 |
| Point de fusion | -52°C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 156°C |
| Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
| Formule moléculaire | C6H14O |
| Numéro MDL | 2982 |
| Quantité | 2.5 L |
| Synonyme | 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol |
| Clé InChI | ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |