Learn More
Hexanal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Hexanal is used in the flavor industry to prepare fruity flavors. It is utilized as a flavoring agent in the food industry. It is also used in Witting and aldol reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’hexanal est utilisé dans l’industrie des arômes pour préparer des arômes fruités. Il est utilisé comme aromatisant dans l’industrie alimentaire. Il est également utilisé dans les réactions de Witting et d’aldol.
Solubilité
Miscible à l’éthanol, l’éther éthylique, l’acétone, au benzène et à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants. Stocker dans un endroit frais.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hexanal |
| Point de fusion | °C to 56°C |
| Densité | 0.834 g/mL |
| Point d’ébullition | 130°C to 131°C |
| Point d’éclair | 25°C (77°F) |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Indice de réfraction | 1.405 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN1207 |
| Beilstein | 506198 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Hexanal
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Hexaldehyde