Learn More
Dihydroxyde de hexane-1,6-bis(tri-n-butylammonium), 20 % p/p dans une solution aqueuse., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11398878
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
Code produit. 11398878
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041725.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 69762-88-5 | C30H68N2O2 | 488.886 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69762-88-5
Formule moléculaire C30H68N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 488.886
Numéro MDL MFCD00216633
Clé InChI ALYGOOWRCDZDTJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme tributyl-6-tributylazaniumyl hexyl azanium,dihydroxide, n1,n1,n1,n6,n6,n6-hexabutylhexane-1,6-diaminium hydroxide, tributyl 6-tributylammonio hexyl azanium dihydroxide, n,n,n,n,n,n-hexabutylhexamethylenediammonium dihydroxide solution, hexane-1,6-bis tributylammonium dihydroxide w/w aqueous solution, n,n inverted exclamation marka-hexamethylenebis tributylammonium hydroxide, n∼1∼,n∼1∼,n∼1∼,n∼6∼,n∼6∼,n∼6∼-hexabutylhexane-1,6-bis aminium dihydroxide, n,n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-hexabutylhexamethylenediammonium dihydroxide solution
CID PubChem 15376281
Nom IUPAC ributyl-[6-(tributylazaniumyl)hexyl]azanium;dihydroxyde
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[OH-].[OH-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexane-1,6-bis(tri-n-butylammonium) dihydroxide
Quantité 250 mL
Numéro UN UN3267
Poids de la formule 488.87
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 % p/p de sol. aqueuse
Forme physique Liquide