Learn More
Riedel-de Haën Hexane
Code produit. 16633954
Click to view available options
Quantité:
7 L
18 L
Conditionnement:
18L
7L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 16633954
Marque: Riedel-de Haën 3229318L
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Hexane, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99% (GC).
  • ACS general use solvents.
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis.
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC.
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination.
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications.
Identifiants chimiques
CAS 110-54-3
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD02179311
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-Hexane
Nom IUPAC hexane
SMILES CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexane
pH Not applicable
Point de fusion -95°C
Couleur Incolore
Densité 0.660 to 0.668 g/cm3 (20°C)
Point d’ébullition 66°C to 69°C (1.013 hPa)
Quantité 18 L
Point d’éclair 7.4 %(V)
Conditionnement Boîte en acier inox consignée
Forme physique Liquide
Gamme de produits Puriss. p.a.
Formule linéaire CH3(CH2)4CH3
Tension de vapeur 160 hPa (20°C)
Numéro UN UN1208
Viscosité 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 1730733
Pourcentage de pureté ≥99.00%
Qualité ACS