Learn More
Hexane, pour l’analyse des résidus de pesticides, Solstice
Code produit 15604200
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15604200 2.5 L 2.50L
15694190 1 L 1L
15614200 4 x 2.5 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15604200 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 344842.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00€
    47.60€ / 2.5L
    Économisez 125.40€
    72% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CHROMASOLV™, pour l’analyse des résidus de pesticides
  • Pour chromatographie en phase gazeuse (GC)
  • Développé spécialement pour l’application dans l’analyse des résidus de pesticides et autres substances peu volatiles par GC
  • Les matières non volatiles et la teneur en eau sont spécifiées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-54-3
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD02179311
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nom IUPAC hexane
SMILES CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexane
Densité 0,659g/mL à 25 °C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 0.077
Point d’éclair −26 °C (−14,8 °F)
Température d’allumage 453 °F
Formule linéaire CH3(CH2)4CH3
Tension de vapeur 5,2 psi (37,7 °C), 256 mmHg (37,7 °C), 132 mmHg (20 °C)
Numéro UN UN1208
Beilstein 1730733
Poids de la formule 86,18g/mol
Qualité CHROMASOLV
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.