Learn More
Hexane, mélange d’isomères, Honeywell™
Code produit 15664760
Change view
Click to view available options
:
Quantité : 2,5 L ; conditionnement : Bouteille en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15664760 Quantité : 2,5 L ; conditionnement : Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15664760 Fournisseur Honeywell Riedel-de Haën Code fournisseur 349942.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Chromasolv™, pour HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexane, mixture of isomers
Point de fusion -154°C
CAS 110-54-3, 68476-44-8, 68956-52-5, 92112-69-1
Couleur Incolore
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre
Point d’ébullition 48°C to 65°C (1013 hPa)