Learn More
Hexane, mélange d'isomères, Puriss., ≥ 85 % d'isomères (GC), Honeywell™
Code produit 15691490 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15691490 25 L 25L
15661490 1 L 1L
15671490 2.5 L 2.50L
15681490 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15691490 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 1561325L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Puriss., ≥85 % base d’isomères (CPG)
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-54-3
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD02179311
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nom IUPAC hexane
SMILES CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexane, Mixture Of Isomers
Densité 0.672g/mL at 25°C
Quantité 25 L
Limite d’explosion 0.075
Point d’éclair −23°C (−9.4°F)
Température d’allumage 437°F
Numéro UN 1208
Beilstein 1730733
Poids de la formule 86.18g/mol
Pourcentage de pureté ≥85% isomers basis (GC)
Qualité puriss.