Learn More
Acide hexanedioïque-2,2,5,5-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hexanedioic Acid-2,2,5,5-D4 |
| CAS | 19031-55-1 |
| Formule moléculaire | C6 D4 H6 O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Hexanedioic-2,2,5,5-d4 acid (9CI, ACI), Adipic-2,2,5,5-d4 acid (8CI), Hexanedioic acid-2,2,5,5-D4, Hexanedioic acid-d4, Adipic Acid-d4 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(CCC([2H])([2H])C(=O)O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 2,2,5,5-tétradeutéroNédioïque ; |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.1659 |
| Poids de la formule | 150.083 |