Learn More
Acide hexanedioïque-d8, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Adipic Acid-D8 |
| CAS | 52089-65-3 |
| Formule moléculaire | C6H2D8O4 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | Hexanedioic-2,2,3,3,4,4,5,5-D8 Acid, Adipic-D8 Acid, Hexanedioic-D8 Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2,3D2,4D2/hD2 |
| SMILES | OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O)=O |
| Nom IUPAC | candidose de 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-octadeutério Toxanedioate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.19 |