Learn More
Hexane, +95 %, pour la spectroscopie, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10616572 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10616572 500 mL Flacon en verre 500mL
10327970 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10616572 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 168575000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.50€
    62.30€ / 500mL
    Économisez 5.20€
    7% de réduction
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
EcoSafPak™ est un système d’emballage respectueux de l’environnement composé à 100 % de matières recyclables fournies par un fournisseur certifié SFI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexanes
Acidité 0.00015 meq/g max.
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Absorbance (1 cm cell vs water), 0.005 max. at 240nm, 0.005 max. at 250nm, 0.01 max. at 230nm, 0.025 max. at 220nm, 0.1 max. at 210nm, 0.3 max. at 200nm
Point de fusion -95°C
Densité 0.6590g/mL
Point d’ébullition 69°C
Point d’éclair -22°C
Plage de pourcentage du dosage (95% n-hexane approximately) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H14
Formule linéaire CH3(CH2)4CH3
Indice de réfraction 1.3748 to 1.381
Numéro MDL MFCD00009520
Quantité 500 mL
Beilstein 01, 142
Résidus après évaporation 0.0005% max.
Merck Index 14, 4694
Gravité spécifique 0.659
Synonyme Hex
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,ether and chloroform
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Viscosité 0.31 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 86.18
Tension de vapeur 160mbar at 20°C
Pourcentage de pureté 95+%
Qualité Spectroscopie
Forme physique Liquide