Learn More
Hexanes, 99 %, pour spectroscopie ACS, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10127333 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10127333 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10371201 500 mL Flacon en verre EcoSafPak™ 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10127333 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 411550025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    170.00€ / 2.5L
    Économisez 15.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
EcoSafPak™ est un système d’emballage respectueux de l’environnement composé à 100 % de matières recyclables fournies par un fournisseur certifié SFI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexanes
Point de fusion -95.0°C
Note relative au nom Mixture of isomers, for spectroscopy
Absorbance 0.01 max. at 280nm, 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 250nm, 0.04 max. at 240nm, 0.1 max. at 230nm, 0.2 max. at 220nm, 0.3 max. at 210nm, 1 max. at 195nm
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Densité 0.6590g/mL
Quantité 2.5 L
Point d’éclair −22°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3748 to 1.3810
Résidus après évaporation 0.001% max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Gravité spécifique 0.659
Acide titrable 0.0003 meq/g max.
Formule moléculaire C6H14
Formule linéaire CH3(CH2)4CH3
Tension de vapeur Vapor Pressure: 160mbar at 20°C
Numéro MDL MFCD00009520
Viscosité 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 142
Merck Index 14, 4694
Synonyme Hex
Point d’ébullition 69.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Poids de la formule 86.18
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexanes
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.