Learn More
Hexanes, certifié AR pour l’analyse, N-hexane 95 % env., Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
C6H14, numéro CAS-92112-69-1, hexanes, diéthyle, gettysolve-b, skellysolve b, esani, n-hexane, heksan, hydrure d’hexyle, hexanen, hexan, 5 L, 69 °C, CHEBI:29021, incolore, 86,18 g/mol, VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N, -95 °C, 9520, 86,178, boîte en métal, liquide, 8058, CCCCCC, 2,97, 160 mbar à 20 °C
Spécification
Spécification
| Point de fusion | -95 °C |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 25 L |
| Conditionnement | Boîte métallique |
| Forme physique | Liquide |
| Tension de vapeur | 160 mbar à 20 °C |
| Viscosité | 0,31 mPaS à 20 °C |
| Point d’ébullition | 69 °C |
| Poids de la formule | 86,18g/mol |
Sécurité et traitement
- Hexanes, approx. 95% n-hexane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.