Learn More
Hexane, mélange d’isomères), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Conditionnement:
1000mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11367976 500 mL 500mL
11459830 1000 mL 1000mL
11469830 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11367976 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13233.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86.18 g/mol
Hexane mixed isomers are used in the laboratory to extract oil and grease contaminants from water and soil for analysis. As a non-polar solvent, it is used in chromatography. It plays an important role in the preparation of glues for shoes, leather products, and roofing. It is also used for reactions that involve very strong bases such as the preparation of Grignard reagents. Also involved in the preparation of organolithiums compounds, namely butyl lithium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les isomères mixtes d’hexane sont utilisés en laboratoire pour extraire les contaminants du type huile et graisse de l’eau et du sol pour analyse. En tant que solvant non polaire, ils sont utilisés en chromatographie. Ils jouent un rôle important dans la préparation des colles pour les chaussures, les produits en cuir et les toitures. Ils sont également utilisés pour les réactions impliquant des bases très fortes telles que la préparation de réactifs de Grignard. Entrent également dans la préparation des composés organolithium, à savoir le butyllithium.
Solubilité
Miscible avec l’alcool, le chloroforme, l’acétone et l’éther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92112-69-1
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD00009520
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nom IUPAC hexane
SMILES CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexanes
Note relative au nom mixed isomers
Point de fusion -95°C
Densité 0.67
Point d’ébullition 65°C to 70°C
Point d’éclair <−23°C (−9°F)
Indice de réfraction 1.3795
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1208
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 86.18
Pourcentage de pureté ≥98%