Learn More
Hexanes, Optima™ pour HPLC et GC, Fisher Chemical™
Code produit 15557059 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Flacon ambré à col large
Verre ambré Safe-Cote™
Verre sodocalcique ambré
Conditionnement:
1L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15557059 4 L Verre ambré Safe-Cote™ 4L
15537059 1 L Flacon ambré à col large 1L
15547059 4 L Verre sodocalcique ambré 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15557059 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur H303SK4
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Solvant de haute pureté et polyvalent, adapté à la CLHP, la spectrophotométrie, la GC/MS et l'analyse des résidus de pesticides | CAS : 92112-69-1 | C6H14 | 86,18 g/mol
Haute pureté et solvant polyvalent adapté à l’HPLC, à la spectrophotométrie, au GC/MS et à l’analyse des résidus de pesticides
  • Mélange d’hexanes où la teneur en n-hexane est de ≥60 %
  • Examiné pour détecter les contaminants fluorescents et absorbants par UV afin de réduire les interférences pour des lignes de base plus lisses
  • Testé par GC-ECD pour assurer des niveaux de résidus halogénés minimaux (≤10 ng/L) afin de démontrer la pertinence pour analyser des pesticides et testés pour la pertinence du GC/MS
  • Conforme également aux spécifications ACS
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92112-69-1
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD02179311
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nom IUPAC hexane
SMILES CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexanes
Point de fusion -95°C
Absorbance 1 AU max. at 195nm, 0.25 AU max. at 210nm, 0.07 AU max. at 220nm, 0.005 AU max. at 254nm
Couleur Incolore
Densité 0.659g/cm³
Quantité 4 L
Identification Pass test
Conditionnement Verre ambré Safe-Cote™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3740 to 1.3780
Notes de qualité de la pureté High purity mobile phase for HPLC and/or extraction solvent for GC applications
Résidus après évaporation 1ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99.9% min by GC
Tension de vapeur 160mbar at 20°C
Viscosité 0.31 mPa/s at 20°C
Numéro UN 1208
Eau 0.01% Max.
Point d’ébullition 69°C
Poids de la formule 86.18
Qualité OPTIMA
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexanes
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: hexane