Learn More
Hexanes, technique, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13228003 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13228003 5 L Flacon en PEHD 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 13228003 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 444340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    101.00€ / 5L
    Économisez 10.00€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexanes
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Point de fusion -95.0°C
Densité 0.6590g/mL
Point d’ébullition 69.0°C
Point d’éclair −22°C
Conditionnement Flacon en PEHD
Formule moléculaire C6H14
Formule linéaire CH3(CH2)4CH3
Indice de réfraction 1.3748 to 1.3810
Quantité 5 L
Gravité spécifique 0.659
Synonyme Hex
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Viscosité 0.31 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 86.18
Qualité Technique