Learn More
Laboratoires Anios™ Hexanios G + R DOSES
Description
Détergent prédésinfectant pour instruments :
- Solution bleue transparente.
- Couple HHEXANIOS G+R / STERANIOS 2 % ou ANIOXYDE 1000.
pour le retraitement manuel des endoscopes validés
(BIOTTECH GERMANDE). - Non corrosif avec les instruments (norme NF S 94 402-1).
- Utilisable dans un bain ultra-sonique.
- pH de la production diluée : environ 7.
- Stabilité physico-chimique jusqu’à +70°C.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hexanios G + R DOSES |
| Forme | Liquide |
| Type de conteneur | Pouch |
| Quantité | 200/boîte |
| Volume (métrique) | 25 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HEXANIOS G+R
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: didecyldiammonium chloride, tetrasodiumEDTA, propan-2-ol, lauryldimethylamine oxide