Learn More
Laboratoires Anios™ Détergent pré-désinfectant Hexanios™ G + R
Description
Détergent pré-désinfectant de l’instrumentation :
- Solution bleue transparente.
- Couple HHEXANIOS G+R / STERANIOS 2 % ou ANIOXYDE 1000.
pour le retraitement manuel des endoscopes validés
(BIOTTECH GERMANDE). - Non corrosif avec les instruments (norme NF S 94 402-1).
- Utilisable dans un bain ultra-sonique.
- pH de la production diluée : environ 7.
- Stabilité physico-chimique jusqu’à +70°C.
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | 7 |
| Aspect | Bleu |
| Certifications/Conformité | EN 1040, NF T 72-171, 72-190 et NF T T72–300 / 301, BK |
| Type de conteneur | Flacon |
| Contenu et stockage | 5°C à 35°C |
| Volume (métrique) | 25 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HEXANIOS G+R
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: PROPYLENE GLYCOL, DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, TETRASODIUM ETHYLENE DIAMINETETRAACETATE, PROPA