Learn More
Laboratoires Anios™ Hexanios G + R
Description
Détergent pré-désinfectant de l’instrumentation :
- Solution bleue transparente.
- Couple HHEXANIOS G+R / STERANIOS 2 % ou ANIOXYDE 1000.
pour le retraitement manuel des endoscopes validés
(BIOTTECH GERMANDE). - Non corrosif avec les instruments (norme NF S 94 402-1).
- Utilisable dans un bain ultra-sonique.
- pH de la production diluée : environ 7.
- Stabilité physico-chimique jusqu’à +70°C.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hexanios G + R |
| À utiliser avec (application) | Pour les instruments sensibles à la chaleur non autoclavables |
| Quantité | 12/boîte |
| Volume (métrique) | 1 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- hexanios G+R
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.