Learn More
Acide hexanoïque-5,5-d2, CDN
Code produit 30314191
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.05 g
0.1 g
Conditionnement:
0.05g
0.10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30314191 0.05 g 0.05g
30315639 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30314191 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND64200.05G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexanoic-5,5-D2 Acid
CAS 55320-68-8
Formule moléculaire C6H10D2O2
Quantité 0.05 g
Synonyme Hexanoic-5,5-d2 acid (9 CI), 5,5-Dideuteriohexanoic acid, Hexanoic acid-d2, Hexanoic-5,5-D2 acid, Caproic-delta;-d2 acid
Formule InChI InChI=1 S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i2D2
SMILES CC([2 H])([2 H])CCCC(O)=O
Nom IUPAC acide benzoïque-5,5-d2
Poids moléculaire (g/mol) 118.17
Poids de la formule 118.1 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % D, min 98% Chemical Purity