Learn More
Hexanophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437736
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11437736 5 g 5g
11447736 25 g 25g
11457736 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11437736 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14712.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 942-92-7 | C12H16O | 176.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 942-92-7
Formule moléculaire C12H16O
Poids moléculaire (g/mol) 176.26
Numéro MDL MFCD00009512
Clé InChI MAHPVQDVMLWUAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexanophenone, caprophenone, 1-hexanone, 1-phenyl, 1-phenyl-1-hexanone, n-hexanophenone, amyl phenyl ketone, hexaphenone, pentyl phenyl ketone, 4-ethylbutyrophenone, n-amylphenyl ketone
CID PubChem 70337
Nom IUPAC 1-phénylhexan-1-one
SMILES CCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexanophenone
Point de fusion 25°C to 27°C
Densité 0.95
Point d’ébullition 265°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5105
Quantité 5 g
Beilstein 1908667
Poids de la formule 176.26
Pourcentage de pureté 98%