Learn More
Hexanophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10361614 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10361614 5 g Flacon en verre 5g
10214970 25 g Flacon en verre 25g
13468328 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10361614 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 120720050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 942-92-7 | C12H16O | 176.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 942-92-7
Formule moléculaire C12H16O
Poids moléculaire (g/mol) 176.26
Numéro MDL MFCD00009512
Clé InChI MAHPVQDVMLWUAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexanophenone, caprophenone, 1-hexanone, 1-phenyl, 1-phenyl-1-hexanone, n-hexanophenone, amyl phenyl ketone, hexaphenone, pentyl phenyl ketone, 4-ethylbutyrophenone, n-amylphenyl ketone
CID PubChem 70337
Nom IUPAC 1-phénylhexan-1-one
SMILES CCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexanophenone
Note relative au nom 98%
Point de fusion 25.0°C to 26.0°C
Couleur Jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 265.1°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CO(CH2)4CH3
Indice de réfraction 1.5105
Quantité 5 g
Beilstein 07,II,257
Gravité spécifique 0.95
Poids de la formule 176.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion