Learn More
Chlorure d'hexanoyle, 97%
Code produit 10723361 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10723361 100 g Flacon en verre 100g
10363432 5 g Flacon en verre -
10733361 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10723361 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169041000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 142-61-0 | C₆H₁₁ClO | 134,61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-61-0
Formule moléculaire C6H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 134.61
Numéro MDL MFCD00000760
Clé InChI YWGHUJQYGPDNKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caproyl chloride, n-caproyl chloride, hexanoylchloride, unii-i7ge8hg3b2, n-hexanoyl chloride, caproic acid chloride, hexanoic acid chloride, i7ge8hg3b2, caproylchloride, hexoylchlorid
CID PubChem 67340
Nom IUPAC Chlorure d’hexanoyle
SMILES CCCCCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexanoyl chloride
Note relative au nom 97%
Point de fusion -87.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 151.0°C to 153.0°C
Point d’éclair 53°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)4COCl
Indice de réfraction 1.4253 to 1.4273
Quantité 100 g
Beilstein 02, 324
Merck Index 15, 1765
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in ether, chloroform, ethylether and, acetone
Poids de la formule 134.61
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexanoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO– À des fins de recherche uniquement