Learn More
Chlorure dʼhexanoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486206
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486206 100 g 100g
11496206 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11486206 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23027.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.48€
    41.65€ / 100g
    Économisez 5.83€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 142-61-0 | C6H11ClO | 134.603 g/mol
Hexanoyl chloride has been used in the synthesis of (±)-7-butyl-6,8-dihydroxy-3-pentyl-3,4-dihydroisochromen-1-one, 14-methyl-1-octadecene. It is used as crystal liquid, pharmaceutical and organic synthesis material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’hexanoyle a été utilisé dans la synthèse de (±)-7-butyl-6,8-dihydroxy-3-pentyl-3,4-dihydroisochromen-1-one, 14-méthyl-1-octadécène. Il est utilisé comme matériau de synthèse à cristaux liquides, pharmaceutique et organique.
Solubilité
Soluble dans l’éther, le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants, l’eau / l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 142-61-0
Formule moléculaire C6H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 134.603
Numéro MDL MFCD00000760
Clé InChI YWGHUJQYGPDNKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caproyl chloride, n-caproyl chloride, hexanoylchloride, unii-i7ge8hg3b2, n-hexanoyl chloride, caproic acid chloride, hexanoic acid chloride, i7ge8hg3b2, caproylchloride, hexoylchlorid
CID PubChem 67340
Nom IUPAC Chlorure d’hexanoyle
SMILES CCCCCC(=O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Hexanoyl chloride
Point de fusion °C to 87°C
Densité 0.963
Point d’ébullition 150°C to 153°C
Point d’éclair 50°C (122°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Indice de réfraction 1.426
Quantité 100 g
Numéro UN UN2920
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,1763
Informations sur la solubilité Soluble in ether,chloroform.
Poids de la formule 134.61
Pourcentage de pureté 98%