Learn More
Hexaphénylbenzène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11370044
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
992-04-1
C42H30
534.702
MFCD00003057
QBHWPVJPWQGYDS-UHFFFAOYSA-N
hexaphenylbenzene, benzene, hexaphenyl, 3',4',5',6'-tetraphenyl-o-terphenyl, acmc-20akri, m-terphenyl, 2',4',5',6'-tetraphenyl, ghl.pd_mitscher_leg0.890, hexaphenylbenzene 1g, 1,1':2',1-terphenyl, 3',4',5',6'-tetraphenyl, 1,2,3,4,5,6-hexaphenylbenzene
70432
1,2,3,4,5,6-hexakis-phénylbenzène
C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=C(C(=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
992-04-1
C42H30
534.702
MFCD00003057
QBHWPVJPWQGYDS-UHFFFAOYSA-N
hexaphenylbenzene, benzene, hexaphenyl, 3',4',5',6'-tetraphenyl-o-terphenyl, acmc-20akri, m-terphenyl, 2',4',5',6'-tetraphenyl, ghl.pd_mitscher_leg0.890, hexaphenylbenzene 1g, 1,1':2',1-terphenyl, 3',4',5',6'-tetraphenyl, 1,2,3,4,5,6-hexaphenylbenzene
70432
1,2,3,4,5,6-hexakis-phénylbenzène
C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=C(C(=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
Hexaphenylbenzene was used to prepare the fluorescent nanorods used for the detection of trinitrotoulene (TNT).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hexaphénylbenzène a été utilisé pour préparer les nanorodes fluorescentes utilisées pour la détection du trinitrotoluène (TNT).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Hexaphenylbenzene
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Beilstein 1895903
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 534.7
Pourcentage de pureté ≥98%