Learn More
Hexarhodium hexadecarbonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11481217
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.5 g
Conditionnement:
0.10g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11481217 0.1 g 0.10g
11491217 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11481217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24185.77
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 28407-51-4 | C16O16Rh6 | 1065.593 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28407-51-4
Formule moléculaire C16O16Rh6
Poids moléculaire (g/mol) 1065.593
Numéro MDL MFCD00011206
Clé InChI SZQABOJVTZVBHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexarhodium hexadecacarbonyl, hexarhodiumhexadecacarbonyl, rhodium 0 carbonyl, rh6 co 16, hexarhodium 0 hexadecacarbonyl, hexadecacarbonylhexarhodium, hexarhodium 0 hexadecacarbonyl, rh 57-60 % approx.
CID PubChem 10866043
Nom IUPAC monoxyde de carbone;rhodium;triphénylphosphane
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexarhodium hexadecacarbonyl
Point de fusion >300°C
Quantité 0.1 g
Numéro UN UN3466
Poids de la formule 1065.6
Pourcentage de pureté 98%