Learn More
Hexatriacontane, TRC
Code produit 30472673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30472673 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30472673 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN21102510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexatriacontane
CAS 630-06-8
Formule moléculaire C36 H74
Quantité 10 mg
Synonyme Hexatriacontane, NSC 407536, n-Hexatriacontane
Formule InChI InChI=1S/C36H74/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Nom IUPAC hexatriacontane
Poids moléculaire (g/mol) 506.97
Poids de la formule 506.5791